Methyl 3-(4-cyanophenyl)acrylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl-4-cyanocinnamate
OR962483-25G
OR962483-5G
APOSOR962483-25GEA
491
EUR
APOSOR962483-25G
APOSOR962483-5G
Methyl 3-(4-cyanophenyl)acrylate 98%
Methyl 3-(4-cyanophenyl)acrylate
Formel:
C₁₁H₉NO₂ Molecular Weight: 187,195 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00157182 CAS-Nummer: 67472-79-1 |