1-(3,4-Dichlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962512-1G
APOSOR962512-1GEA 97.3 EUR
APOSOR962512-1G
1-(3,4-Dichlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(3,4-Dichlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₈Cl₂O₂
Molecular Weight: 231,075 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00461541
CAS-Nummer: 342386-78-1