2-[(4-Chlorophenyl)amino]acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-(4-Cl-Phenyl)-Gly-OH, 2-((4-Chlorophenyl)amino)acetic acid
OR962513-1G
OR962513-5G
APOSOR962513-1GEA
203
EUR
APOSOR962513-1G
APOSOR962513-5G
2-[(4-Chlorophenyl)amino]acetic acid 98%
2-[(4-Chlorophenyl)amino]acetic acid
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Molecular Weight: 185,608 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00462901 CAS-Nummer: 5465-90-7 |