2-Methyl-4-quinolinecarbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Methylquinoline-4-carbonitrile
OR962547-100MG OR962547-1G OR962547-250MG
APOSOR962547-100MGEA 133 EUR
APOSOR962547-100MG APOSOR962547-1G APOSOR962547-250MG
2-Methyl-4-quinolinecarbonitrile 98%
2-Methyl-4-quinolinecarbonitrile
Formel: C₁₁H₈N₂
Molecular Weight: 168.195 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01085095
CAS-Nummer: 29196-15-4