2-(Cyclohexyloxy)acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962599-5G
APOSOR962599-5GEA 68.3 EUR
APOSOR962599-5G
2-(Cyclohexyloxy)acetic acid 98%
2-(Cyclohexyloxy)acetic acid
Formel: C₈H₁₄O₃
Molecular Weight: 158.195 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03001653
CAS-Nummer: 71995-54-5