5-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962602-1G OR962602-5G
APOSOR962602-1GEA 168 EUR
APOSOR962602-1G APOSOR962602-5G
5-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
5-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₇NO₂
Molecular Weight: 125.125 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03011381
CAS-Nummer: 3757-53-7