4-(Boc-amino)benzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962629-1G OR962629-5G
APOSOR962629-1GEA 0 EUR
APOSOR962629-1G APOSOR962629-5G
4-(Boc-amino)benzyl alcohol 97%
4-(Boc-amino)benzyl alcohol
Formel: C₁₂H₁₇NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04974271
CAS-Nummer: 144072-29-7