(4-Piperidin-1-yl-phenyl)methanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962640-1G OR962640-25G OR962640-5G
APOSOR962640-1GEA 132 EUR
APOSOR962640-1G APOSOR962640-25G APOSOR962640-5G
(4-Piperidin-1-yl-phenyl)methanol 98%
(4-Piperidin-1-yl-phenyl)methanol
Formel: C₁₂H₁₇NO
Molecular Weight: 191,269 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05864822
CAS-Nummer: 677764-87-3