3-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962645-1G OR962645-250MG
APOSOR962645-1GEA 364 EUR
APOSOR962645-1G APOSOR962645-250MG
3-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid 95%
3-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182.173 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06203193
CAS-Nummer: 25781-99-1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable