3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962684-1G OR962684-250MG
APOSOR962684-1GEA 270 EUR
APOSOR962684-1G APOSOR962684-250MG
3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 97%
3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07772825
CAS-Nummer: 857283-89-7