2-Methylquinoline-4-carboxaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962689-100MG OR962689-1G OR962689-250MG
APOSOR962689-100MGEA 145 EUR
APOSOR962689-100MG APOSOR962689-1G APOSOR962689-250MG
2-Methylquinoline-4-carboxaldehyde 98%
2-Methylquinoline-4-carboxaldehyde
Formel: C₁₁H₉NO
Molecular Weight: 171.195 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08052651
CAS-Nummer: 6760-22-1