4-Isopropoxyphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962722-10G OR962722-1G OR962722-5G
APOSOR962722-10GEA 227 EUR
APOSOR962722-10G APOSOR962722-1G APOSOR962722-5G
4-Isopropoxyphenol 97%
4-Isopropoxyphenol
Formel: C₉H₁₂O₂
Molecular Weight: 152,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08703155
CAS-Nummer: 7495-77-4