2,4-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962756-10G
OR962756-1G
OR962756-5G
APOSOR962756-10GEA
592
EUR
APOSOR962756-10G
APOSOR962756-1G
APOSOR962756-5G
2,4-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid 98%
2,4-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Formel:
C₇H₉NO₂ Molecular Weight: 139.152 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09750426 CAS-Nummer: 17106-13-7 |