2-(2-Methoxyethoxy)-benzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962770-1G OR962770-5G
APOSOR962770-1GEA 248 EUR
APOSOR962770-1G APOSOR962770-5G
2-(2-Methoxyethoxy)-benzonitrile 97%
2-(2-Methoxyethoxy)-benzonitrile
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molecular Weight: 177,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09907639
CAS-Nummer: 540753-14-8