4-(2-Methoxyethoxy)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962771-1G OR962771-5G
APOSOR962771-1GEA 256 EUR
APOSOR962771-1G APOSOR962771-5G
4-(2-Methoxyethoxy)benzonitrile 98%
4-(2-Methoxyethoxy)benzonitrile
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molecular Weight: 177,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09907643
CAS-Nummer: 80407-66-5