2-(Cyclopentyloxy)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962786-1G
OR962786-250MG
OR962786-5G
APOSOR962786-1GEA
151
EUR
APOSOR962786-1G
APOSOR962786-250MG
APOSOR962786-5G
2-(Cyclopentyloxy)acetic acid 95%
2-(Cyclopentyloxy)acetic acid
Formel:
C₇H₁₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09930082 CAS-Nummer: 95832-60-3 |