tert-Butyl N-(3-iodopropyl)carbamate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl (3-iodopropyl)carbamate
OR962795-1G OR962795-5G
APOSOR962795-1GEA 155 EUR
APOSOR962795-1G APOSOR962795-5G
tert-Butyl N-(3-iodopropyl)carbamate 96%
tert-Butyl N-(3-iodopropyl)carbamate
Formel: C₈H₁₆INO₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09951819
CAS-Nummer: 167479-01-8