1-Isopropyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962808-1G
OR962808-5G
APOSOR962808-1GEA
49.3
EUR
APOSOR962808-1G
APOSOR962808-5G
1-Isopropyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
1-Isopropyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formel:
C₆H₉N₃O₂ Molecular Weight: 155.155 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10001542 CAS-Nummer: 97421-21-1 |