2-(Pentan-3-yloxy)acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962845-1G OR962845-5G
APOSOR962845-1GEA 248 EUR
APOSOR962845-1G APOSOR962845-5G
2-(Pentan-3-yloxy)acetic acid 98%
2-(Pentan-3-yloxy)acetic acid
Formel: C₇H₁₄O₃
Molecular Weight: 146.184 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11520462
CAS-Nummer: 189955-91-7