2-Methoxy-4-(pyrrolidin-1-yl)aniline 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962869-1G OR962869-5G
APOSOR962869-1GEA 168 EUR
APOSOR962869-1G APOSOR962869-5G
2-Methoxy-4-(pyrrolidin-1-yl)aniline 96%
2-Methoxy-4-(pyrrolidin-1-yl)aniline
Formel: C₁₁H₁₆N₂O
Molecular Weight: 192,258 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11848953
CAS-Nummer: 143525-62-6