(4-Bromothiophen-2-yl)methanamine hydrobromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR962877-1G
OR962877-250MG
APOSOR962877-1GEA
304
EUR
APOSOR962877-1G
APOSOR962877-250MG
(4-Bromothiophen-2-yl)methanamine hydrobromide 95%
(4-Bromothiophen-2-yl)methanamine hydrobromide
Formel:
C₅H₆BrNS·BrH Molecular Weight: 272.989 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11855809 CAS-Nummer: 1314707-83-9 |