(3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962884-1G
OR962884-250MG
APOSOR962884-1GEA
290
EUR
APOSOR962884-1G
APOSOR962884-250MG
(3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
(3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O Molecular Weight: 188,226 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11870095 CAS-Nummer: 167758-86-3 |