2-(2-Chlorophenyl)propan-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962887-1G OR962887-5G
APOSOR962887-1GEA 133 EUR
APOSOR962887-1G APOSOR962887-5G
2-(2-Chlorophenyl)propan-2-ol 95%
2-(2-Chlorophenyl)propan-2-ol
Formel: C₉H₁₁ClO
Molecular Weight: 170,636 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11870103
CAS-Nummer: 3670-15-3