1-(2-Methoxyethoxy)-2-nitrobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962926-100G OR962926-25G OR962926-5G
APOSOR962926-100GEA 632 EUR
APOSOR962926-100G APOSOR962926-25G APOSOR962926-5G
1-(2-Methoxyethoxy)-2-nitrobenzene 98%
1-(2-Methoxyethoxy)-2-nitrobenzene
Formel: C₉H₁₁NO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16877751
CAS-Nummer: 62819-95-8