4-Hydroxy-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962930-1G OR962930-5G
APOSOR962930-1GEA 46.4 EUR
APOSOR962930-1G APOSOR962930-5G
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile 96%
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Formel: C₆H₅N₃O
Molecular Weight: 135,123 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17018685
CAS-Nummer: 27058-54-4