trans-3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR962962-10G OR962962-1G OR962962-5G
APOSOR962962-10GEA 1780 EUR
APOSOR962962-10G APOSOR962962-1G APOSOR962962-5G
trans-3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
trans-3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
Formel: C₅H₇ClO₂
Molecular Weight: 134,561 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16661183
CAS-Nummer: 35207-70-6