2-(6-Chloropyrazin-2-ylamino)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963015-1G OR963015-250MG
APOSOR963015-1GEA 574 EUR
APOSOR963015-1G APOSOR963015-250MG
2-(6-Chloropyrazin-2-ylamino)acetic acid 95%
2-(6-Chloropyrazin-2-ylamino)acetic acid
Formel: C₆H₆ClN₃O₂
Molecular Weight: 187,584 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12068353
CAS-Nummer: 1159822-45-3