2-(trans-4-Hydroxycyclohexyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(trans-4-Hydroxycyclohexyl)isoindoline-1,3-dione
OR963473-1G OR963473-5G
APOSOR963473-1GEA 125 EUR
APOSOR963473-1G APOSOR963473-5G
2-(trans-4-Hydroxycyclohexyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
2-(trans-4-Hydroxycyclohexyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formel: C₁₄H₁₅NO₃
Molecular Weight: 245.274 g/mol
Siedepunkt: 410 °C
Schmelzpunkt: 177…178 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08460972
CAS-Nummer: 99337-98-1