2,2-Dimethyl-chroman-4-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,2-Dimethylchroman-4-one
OR963494-1G
OR963494-250MG
APOSOR963494-1GEA
538
EUR
APOSOR963494-1G
APOSOR963494-250MG
2,2-Dimethyl-chroman-4-one 97%
2,2-Dimethyl-chroman-4-one
Formel:
C₁₁H₁₂O₂ Molecular Weight: 176.212 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07369943 CAS-Nummer: 3780-33-4 |