2-Chloro-1-(3-chloro-phenyl)-ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963828-1G
OR963828-250MG
APOSOR963828-1GEA
0
EUR
APOSOR963828-1G
APOSOR963828-250MG
2-Chloro-1-(3-chloro-phenyl)-ethanol 95%
2-Chloro-1-(3-chloro-phenyl)-ethanol
Formel:
C₈H₈Cl₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07784075 CAS-Nummer: 106262-93-5 |