2-Chloro-1-(4-chloro-phenyl)-ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethanol
OR963832-1G OR963832-250MG
APOSOR963832-1GEA 91.5 EUR
APOSOR963832-1G APOSOR963832-250MG
2-Chloro-1-(4-chloro-phenyl)-ethanol 95%
2-Chloro-1-(4-chloro-phenyl)-ethanol
Formel: C₈H₈Cl₂O
Molecular Weight: 191,055 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00462592
CAS-Nummer: 6378-66-1