2-Chloro-4-methoxy-3-nitropyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963856-10G OR963856-1G OR963856-5G
APOSOR963856-10GEA 217 EUR
APOSOR963856-10G APOSOR963856-1G APOSOR963856-5G
2-Chloro-4-methoxy-3-nitropyridine 98%
2-Chloro-4-methoxy-3-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₃
Molecular Weight: 188.569 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00955756
CAS-Nummer: 6980-09-2