2-Cyano-3-phenylpropionic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Cyano-3-phenylpropionic Acid
OR963908-1G OR963908-250MG
APOSOR963908-1GEA 151 EUR
APOSOR963908-1G APOSOR963908-250MG
2-Cyano-3-phenylpropionic acid 95%
2-Cyano-3-phenylpropionic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175,184 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00205073
CAS-Nummer: 5331-42-0