Ethyl-2-(dimethylamino)benzoat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963928-1G OR963928-25G OR963928-5G
APOSOR963928-1GEA 132 EUR
APOSOR963928-1G APOSOR963928-25G APOSOR963928-5G
Ethyl-2-(dimethylamino)benzoat 97%
Ethyl-2-(dimethylamino)benzoat
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Molecular Weight: 193,242 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009110
CAS-Nummer: 55426-74-9