4-Phenoxyphenacyl bromide 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Bromo-1-(4-phenoxyphenyl)ethan-1-one
OR9640-1G OR9640-250MG
APOSOR9640-1GEA 401 EUR
APOSOR9640-1G APOSOR9640-250MG
4-Phenoxyphenacyl bromide 90%
4-Phenoxyphenacyl bromide
Formel: C₁₄H₁₁BrO₂
Molecular Weight: 291.14 g/mol
Schmelzpunkt: 49…50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01419855
CAS-Nummer: 28179-33-1
UN: 3261
ADR: 8 III