2-Methylthieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964039-1G OR964039-250MG
APOSOR964039-1GEA 359 EUR
APOSOR964039-1G APOSOR964039-250MG
2-Methylthieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one 95%
2-Methylthieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Formel: C₈H₇NOS
Molecular Weight: 165,212 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11215545
CAS-Nummer: 59207-23-7