7-Azaspiro[3.5]nonan-2-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-azaspiro[3.5]nonan-2-ol hydrochloride
OR964055-1G OR964055-5G
APOSOR964055-1GEA 203 EUR
APOSOR964055-1G APOSOR964055-5G
7-Azaspiro[3.5]nonan-2-ol hydrochloride
7-Azaspiro[3.5]nonan-2-ol hydrochloride
Formel: C₈H₁₅NO·ClH
Molecular Weight: 177.672 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20486137
CAS-Nummer: 587869-08-7