4-Amino-6-piperidinopyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidin-4-amine
OR964193-1G OR964193-250MG
APOSOR964193-1GEA 136 EUR
APOSOR964193-1G APOSOR964193-250MG
4-Amino-6-piperidinopyrimidine 95%
4-Amino-6-piperidinopyrimidine
Formel: C₉H₁₄N₄
Molecular Weight: 178,234 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09999227
CAS-Nummer: 69206-89-9