3-(2-Thiazolyl)propionic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964201-1G
OR964201-250MG
APOSOR964201-1GEA
184
EUR
APOSOR964201-1G
APOSOR964201-250MG
3-(2-Thiazolyl)propionic acid 95%
3-(2-Thiazolyl)propionic acid
Formel:
C₆H₇NO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02683062 CAS-Nummer: 144163-65-5 |