3-(3-Hydroxy-propyl)-phenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(3-Hydroxypropyl)phenol
OR964224-10G OR964224-1G OR964224-5G
APOSOR964224-10GEA 793 EUR
APOSOR964224-10G APOSOR964224-1G APOSOR964224-5G
3-(3-Hydroxy-propyl)-phenol 96%
3-(3-Hydroxy-propyl)-phenol
Formel: C₉H₁₂O₂
Molecular Weight: 152,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09028718
CAS-Nummer: 1424-74-4