Ethyl 1-(tert-butyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964339-1G OR964339-250MG
APOSOR964339-1GEA 265 EUR
APOSOR964339-1G APOSOR964339-250MG
Ethyl 1-(tert-butyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Ethyl 1-(tert-butyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₂
Molecular Weight: 196,246 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17206126
CAS-Nummer: 139308-53-5