3,3-Dimethyl-tetrahydro-pyran-2-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3,3-Dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-one
OR964411-1G OR964411-250MG
APOSOR964411-1GEA 478 EUR
APOSOR964411-1G APOSOR964411-250MG
3,3-Dimethyl-tetrahydro-pyran-2-one 97%
3,3-Dimethyl-tetrahydro-pyran-2-one
Formel: C₇H₁₂O₂
Molecular Weight: 128,169 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07369942
CAS-Nummer: 4830-05-1