3,4-Dihydro-4-oxo-7-quinzolinecarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964416-1G OR964416-250MG
APOSOR964416-1GEA 154 EUR
APOSOR964416-1G APOSOR964416-250MG
3,4-Dihydro-4-oxo-7-quinzolinecarboxylic acid 95%
3,4-Dihydro-4-oxo-7-quinzolinecarboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11983244
CAS-Nummer: 202197-73-7