1-Ethyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964421-1G OR964421-250MG
APOSOR964421-1GEA 162 EUR
APOSOR964421-1G APOSOR964421-250MG
1-Ethyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde hydrochloride 95%
1-Ethyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde hydrochloride
Formel: C₆H₈N₂O·ClH
Molecular Weight: 160,601 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19687057
CAS-Nummer: 1914148-58-5