3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran-1-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964437-1G OR964437-250MG
APOSOR964437-1GEA 353 EUR
APOSOR964437-1G APOSOR964437-250MG
3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran-1-carboxylic acid 95%
3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran-1-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Molecular Weight: 178,185 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00457636
CAS-Nummer: 13328-85-3