3-Amino-1-N-alloc-piperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964532-1G OR964532-250MG
APOSOR964532-1GEA 647 EUR
APOSOR964532-1G APOSOR964532-250MG
3-Amino-1-N-alloc-piperidine 95%
3-Amino-1-N-alloc-piperidine
Formel: C₉H₁₆N₂O₂
Molecular Weight: 184,236 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03839997
CAS-Nummer: 886363-44-6