4-Amino-2-(methylthio)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(Methylthio)pyridin-4-amine
OR964583-1G OR964583-250MG
APOSOR964583-1GEA 403 EUR
APOSOR964583-1G APOSOR964583-250MG
4-Amino-2-(methylthio)pyridine 95%
4-Amino-2-(methylthio)pyridine
Formel: C₆H₈N₂S
Molecular Weight: 140.206 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16084526
CAS-Nummer: 59243-39-9