5,6,7,8-Tetrahydroisoquinolin-3-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964708-1G
OR964708-250MG
APOSOR964708-1GEA
1060
EUR
APOSOR964708-1G
APOSOR964708-250MG
5,6,7,8-Tetrahydroisoquinolin-3-amine 97%
5,6,7,8-Tetrahydroisoquinolin-3-amine
Formel:
C₉H₁₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10574676 CAS-Nummer: 69958-52-7 |