2-Amino-4-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Amino-4-(chloromethyl)pyridine Hydrochloride
OR964731-1G
APOSOR964731-1GEA
134
EUR
APOSOR964731-1G
2-Amino-4-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 95%
2-Amino-4-(chloromethyl)pyridine hydrochloride
Formel:
C₆H₇ClN₂·ClH Molecular Weight: 179,047 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12198864 CAS-Nummer: 1186663-31-9 |