2-Chloro-1-(2,4,6-trimethyl-phenyl)-ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964768-1G
OR964768-5G
APOSOR964768-1GEA
502
EUR
APOSOR964768-1G
APOSOR964768-5G
2-Chloro-1-(2,4,6-trimethyl-phenyl)-ethanone 95%
2-Chloro-1-(2,4,6-trimethyl-phenyl)-ethanone
Formel:
C₁₁H₁₃ClO Molecular Weight: 196.673 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00507868 CAS-Nummer: 50690-12-5 |